Learn More
Titan-(IV)-n-butoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10104900
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5593-70-4
Summenformel C16H36O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 340.35
MDL-Nummer MFCD00009433
InChI-Schlüssel FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC-Name Butan-1-ol;titan
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) n-butoxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -75°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 310.0°C to 314.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Ti[O(CH2)3CH3]4
Brechungsindex 1.486
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 50-80 mPa.s (20°C)
Formelmasse 340.35
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato