Learn More
Titan(IV)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), hauptsächlich Rutil, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10698884
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2900.0°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1855.0°C
Namenshinweis 99.999%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel TiO2
Merck Index 15,9628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formelmasse 79.88
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.23
Dichte 4.2300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) oxide