Learn More
Titan(IV)-oxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | >2,000 °C |
Chemischer Name oder Material | Titan-(IV)-Oxid |
Schmelzpunkt | >350 °C (Literatur) |
Namenshinweis | puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 25 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99 bis 100.5 % |
Strukturformel | TiO |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 79.87 |