Learn More
Titanpulver, hydrid, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
154.77 € - 460.29 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Summenformel | Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 47.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI-Schlüssel | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC-Name | Titan |
SMILES | [Ti] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036678.14 |
25 g |
154.77 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11344197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036678.22 |
100 g |
460.29 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
Titan |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spezifikation
Titanium powder | |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
Titan | |
23963 | |
99.99% | |
Geruchsneutral |
Hydrided | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−325 Mesh | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H251
Selbstentzündungsfähig: kann in Brand geraten.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
Gehäuse H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.2; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:TITANPULVER, TROCKEN
missing translation for 'einecsNumber' : 231-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR1700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen