Learn More
Titandraht, 0.5 mm (0.02 in.) Durchmesser, gebunden, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11315858
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
1000 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 cm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.88g/m
Form Draht