Learn More
Toluol, Laborreagenz, ≥99.3 %, Honeywell™
Catalog No. 15621640 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Laborreagenz, ≥99.3 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Antisal 1a, Monomethylbenzol, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluol
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.865 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 110.6 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Zündpunkt 997 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex N/D 1.496 (Lit.)
Strukturformel C6H5CH3
Dampfdruck 22 mmHg (20 °C), 26 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Formelmasse 92.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.3 %
Güte Laborreagenzien