Learn More
Trans-4-Methylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11450531
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
trans-4-Methylcyclohexanol is used to prepare 4-methylcyclohexyl nitrite to study the laser-induced fluorescence (LIF) excitation spectra of the 4-methylcyclohexoxy and d11-cyclohexoxy radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Methylcyclohexanol wird zur Vorbereitung von 4-Methylcyclohexylnitrit zur Untersuchung der laserinduzierten Fluoreszenz-(LIF)-Anregungsspektren der 4-Methylcyclohexoxy und d11 -Cyclohexoxy-Radikale verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7731-29-5
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00064171
InChI-Schlüssel MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methylcyclohexanol
Dichte 0.91
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 72°C (162°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%