Learn More
trans-4-tert-Pentylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11437014
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20698-30-0
Summenformel C11H22O
Molekulargewicht (g/mol) 170.30
MDL-Nummer MFCD00067157,MFCD00019356
InChI-Schlüssel VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
PubChem CID 79302
IUPAC-Name 4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-tert-Pentylcyclohexanol
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Siedepunkt 154°C to 156°C (40 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 97%