Learn More
Trans,trans-2,4-Decadienal, 95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10502781
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25152-84-5
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00007007
InChI-Schlüssel JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Synonym 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC-Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material trans, trans-2, 4-Decadienal
Farbe Gelb
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (main isomer) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Brechungsindex 1.5140 to 1.518
Menge 5 g
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • trans,trans-2,4-Decadienal
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.