Learn More
Trans-Zeatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15484449
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Pflanzliches Wachstumshormon, das die Zellteilung stimuliert
trans-Zeatin regulates cell division, development, and nutrient processing. It acts as a high-affinity ligand for a number of receptors, including arabidopsis histidine kinases (AHKs), specifically AHK3, which is important in mediating plant development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Zeatin reguliert Zellteilung, Entwicklung und Nährstoffverarbeitung. Es fungiert als Ligand mit hoher Affinität für eine Reihe von Rezeptoren, einschließlich Arabidopsis-Histidin-Kinasen (AHKs), insbesondere AHK3, was für die Vermittlung der Pflanzenentwicklung wichtig ist.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und DMF
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1637-39-4
Summenformel C10H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 219.248
MDL-Nummer MFCD00213654
InChI-Schlüssel UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC-Name (E)-2-Methyl-4-(7H-Purin-6-ylamino)aber-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Zeatin
Schmelzpunkt 208°C to 210°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 616241
Merck Index 14,10117
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and DMF
Formelmasse 219.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver