Learn More
Trichloracetylisocyanat, geeignet für die NMR, Thermo Scientific Chemicals
42.11 € - 320.60 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3019-71-4 |
---|---|
Summenformel | C3Cl3NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 188.39 |
MDL-Nummer | MFCD00002033 |
InChI-Schlüssel | GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade |
PubChem CID | 76400 |
IUPAC-Name | 2,2,2-Trichloracetylisocyanat |
SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10678314
|
Thermo Scientific Acros
202900020 |
2 g | Glasflasche |
42.11 €
2 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10636232
|
Thermo Scientific Acros
202900100 |
10 g | Glasflasche |
85.02 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13498458
|
Thermo Scientific Acros
202900500 |
50 g | Glasflasche |
320.60 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
3019-71-4 | |
188.39 | |
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N | |
76400 | |
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O |
C3Cl3NO2 | |
MFCD00002033 | |
trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade | |
2,2,2-Trichloracetylisocyanat |
Spezifikation
Trichloroacetyl isocyanate | |
Farblos bis hellgelb | |
80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg) | |
Echt | |
CCl3CONCO | |
MFCD00002033 | |
1.59 | |
Solubility in water: decomposes | |
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O | |
188.39 | |
188.4 | |
Flüssigkeit |
3019-71-4 | |
1.5900g/mL | |
65°C | |
C3Cl3NO2 | |
1.4799 to 1.4819 | |
02,425; 07,382 | |
trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade | |
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-Trichloracetylisocyanat | |
76400 | |
≥97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Reacts violently with water.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 221-165-7
missing translation for 'tsca' : TSCA