Learn More
Tricin, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals
5704-04-1 Reinheitsgrad: >>>99 % Schwermetalle (Pb): <<10 ppm pKa bei 25 °C = 8.1 Biologischer Puffer
136.00 € - 885.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5704-04-1 |
---|---|
Summenformel | C6H13NO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 179.17 |
InChI-Schlüssel | SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 79784 |
ChEBI | CHEBI:39063 |
IUPAC-Name | 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure |
SMILES | C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11431632
|
MP Biomedicals
04807413 |
100 g |
136.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11441632
|
MP Biomedicals
04807416 |
250 g |
273.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11451632
|
MP Biomedicals
04807420 |
1 kg |
885.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
5704-04-1 | |
179.17 | |
79784 | |
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure |
C6H13NO5 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:39063 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Spezifikation
Tricin | |
C6H13NO5 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO | |
179.17 | |
CHEBI:39063 |
5704-04-1 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure | |
79784 | |
Elektrophorese |