Learn More
Trifluoressigsäure, HPLC-Qualität, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11455440
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
4 x 500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Acid
Namenshinweis Water 0.1%
Schmelzpunkt -15°C
Siedepunkt 72°C to 73°C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich >99.5%
UN-Nummer 2699
Beilstein 742035
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formelmasse 114.02
Güte HPLC
Dichte 1.48 g/cm3 at 20°C
Menge 4 x 100 mL
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.284
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dampfdruck 8mm Hg at 20°C