Learn More
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11463910
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Alfa Aesar Trifluormethansulfonisches Anhydrid, 98 %, Menge: 250 g, Siedepunkt: 81 °C bis 83 °C, Schmelzpunkt: -80 °C, Molekulargewicht: 282,127, Prozent Reinheit: 98 %, Beilstein: 1813600, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Dichte: 1,72
Trifluormethansulfonsäureanhydrid wird zur Umwandlung von Phenolen und Imin in triflische Ester- und NTf-Gruppe verwendet. Ist ein starkes Elektrophil, das für die Einführung der Triflylgruppe in der chemischen Synthese verwendet wird. Dient als Reagenz bei der Herstellung von Alkyl- und Vinyl-Triflaten und für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Spendern. Dient als Katalysator für die Glykosylierung mit anomeren Hydroxyzuckern zur Herstellung von Polysacchariden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trifluormethansulfonsäureanhydrid wird zur Umwandlung von Phenolen und Imin in triflische Ester- und NTf-Gruppe verwendet. Ist ein starkes Elektrophil, das für die Einführung der Triflylgruppe in der chemischen Synthese verwendet wird. Dient als Reagenz bei der Herstellung von Alkyl- und Vinyl-Triflaten und für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Spendern. Dient als Katalysator für die Glykosylierung mit anomeren Hydroxyzuckern zur Herstellung von Polysacchariden.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan. Unmischbar mit Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Säuren und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 358-23-6
Summenformel C2F6O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 282.127
MDL-Nummer MFCD00000408
InChI-Schlüssel WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC-Name Trifluormethylsulfonyl-trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.72
Siedepunkt 81°C to 83°C
Strukturformel (CF3SO2)2O
Brechungsindex 1.321
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1813600
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Formelmasse 282.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.