Learn More
Trimethylhydrochinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10081630
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-13-0
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00002346
InChI-Schlüssel AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
PubChem CID 12785
IUPAC-Name 2,3,5-Trimethylbenzol-1,4-Diol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylhydroquinone
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 169°C to 174°C
Farbe Beige
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 191°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 06, IV, 5997
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylhydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.