Learn More
Tripropargylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.85 € - 714.56 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6921-29-5
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00008577
InChI-Schlüssel ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
IUPAC-Name N,N-Bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amin
SMILES C#CCN(CC#C)CC#C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15420298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53459.03
1 g
50.85 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15430298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53459.06
5 g
182.91 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15440298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53459.14
25 g
714.56 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tripropargylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6921-29-5
131.178
ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
23351
C#CCN(CC#C)CC#C
C9H9N
MFCD00008577
tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
N,N-Bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amin
Spezifikation
Tripropargylamine
0.927
57°C (135°F)
(HC≡CCH2)3N
MFCD00008577
tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
C#CCN(CC#C)CC#C
131.178
131.18
6921-29-5
79°C to 85°C (11 mmHg)
C9H9N
1.484
UN1993
ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
N,N-Bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amin
23351
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 230-038-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YK7660000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen