Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) pH 7.4
61.67 € - 166.83 €
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00132476
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15463479
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K2
1 L
61.67 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15473479
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K3
2 L
92.16 €
2 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15483479
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K7
4 L
166.83 €
4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 7.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM Kaliumchlorid, 1.37 M Natriumchlorid, pH 7.4.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00132476
6503
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Spezifikation
TRIS-buffered saline
10X
Flüssigkeit
Geruchsneutral
Soluble in water and organic solvents.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
77-86-1
7.4
C4H11NO3
MFCD00132476
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
6503
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen