Learn More
Tropolon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.71 € - 440.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 533-75-5 |
---|---|
Summenformel | C7H6O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.12 |
MDL-Nummer | MFCD00004158 |
InChI-Schlüssel | MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins |
PubChem CID | 10789 |
ChEBI | CHEBI:79966 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on |
SMILES | C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10615962
|
Thermo Scientific Acros
140580010 |
1 g | Glasflasche |
41.71 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10533881
|
Thermo Scientific Acros
140580050 |
5 g | Glasflasche |
127.64 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10276913
|
Thermo Scientific Acros
140580250 |
25 g | Glasflasche |
440.19 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
533-75-5 | |
122.12 | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
10789 | |
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on |
C7H6O2 | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
CHEBI:79966 | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Spezifikation
Tropolone | |
50.0°C to 54.0°C | |
115.0°C (12.0 mmHg) | |
Echt | |
C7H6O2 | |
15, 9963 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O | |
122.12 | |
CHEBI:79966 | |
98% |
533-75-5 | |
Beige-Creme bis Weiß | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on | |
10789 | |
122.12 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 208-577-2
- Tropolone