Learn More
Wolframpulver, 12 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Summenformel | W |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.84 |
MDL-Nummer | MFCD00011461 |
InChI-Schlüssel | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
IUPAC-Name | Wolfram |
SMILES | [W] |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
Wolfram |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spezifikation
Tungsten | |
7440-33-7 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
Wolfram | |
23964 | |
Pulver |
Grau | |
Light Gray powder | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YO7175000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Tungsten powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tungsten