Learn More
Wolframdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 m
500 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 500 m |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.075 mm |
Form | Draht |