Learn More
Wolframdraht, 1.6 mm (0.063 in.) Durchmesser, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
117.59 € - 468.33 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11329468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043312.G1
1 m
117.59 €
1 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11339468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043312.G5
5 m
468.33 €
5 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
Wolfram
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Spezifikation
Tungsten wire
7440-33-7
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
≈38.8g/m
1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft
(Metallbasis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Wolfram
23964
99.95%
Draht
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen