Learn More
uvex Unigrip 6624 Montage-Handschuhe aus Baumwolle/Polyamid mit PVC-Tupfer auf der Handfläche
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Die Handschuhe bestehen aus einer 10-Gauge-Mischung aus Baumwolle und Polyamid
- PVC-Tupfer auf der Handfläche verbessern die Griffigkeit bei trockenen Anwendungen
- Ideal für Montage, Sortierung und mechanische Arbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | PVC-Tupfer |
Farbe | Grau, Rot |
Einwegprodukt | Reusable |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Material | Baumwolle, Polyamid |
Gepudert | Powder Free |
Produkttyp | Work Gloves |
Größe | 9 |
Sterilität | Non-sterile |