Learn More
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel, 65 % Polyester/35 % Baumwolle
Catalog No. 11508112 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Länge (metrisch):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Hergestellt aus einem hochwertigen, vorgeschrumpften Poly-Baumwollmaterial. Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle eignen sich für die industrielle Wäsche bei Temperaturen bis zu 85 °C.
  • Zwei aufgesetzte Taschen unten
  • Brusttasche mit Stiftefach
  • Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
  • Eine Belüftungsöffnung hinten für Bewegungsfreiheit
  • Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Unisex-Laborkittel
Größe Größe 3X
Geschlecht Unisex
Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Polyester
Farbe Weiß
Anzahl Taschen 3
Enthält Verdeckte Knopfleiste vorne, einzelne Belüftung hinten und3 Seitentaschen
Länge (metrisch) 132cm
Bauweise 65% Polyester/35% Cotton