Learn More
Kinesis™ Niederdruckverbindungsstücke: Kel-F
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
Marke:  Kinesis™ P-645
Encompass
Artikelnummer. 12997739
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
  • Schaffen Sie sich Ihren eigenen Vorrat an Anschlussstücken, die für Ihre Anwendung geeignet sind
  • 1/4-28 Flachbodenverbindungsstück mit Außengewinde
  • Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,062 Zoll
  • Gremium der PCTFE
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
80 °C
Kel-F
Natürlich
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.