Learn More
Uvex™ Pheos Brillen
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Gelb und Schwarz
Grün und grau
Hellgrau
Schwarz und grau
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 170 |
Objektivtyp | Uvex™ Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | UV-behandelt, Kratzfest |
Beschreibung | Brille mit Abschirmlinse |
Linsenfärbung | Bernsteinfarbig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Rahmenfarbe | Gelb und Schwarz |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |