Learn More
Valerophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11478793
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valerophenon wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
 Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Kunststoffen. Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-14-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00009480
InChI-Schlüssel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valerophenone
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 0.978
Siedepunkt 244°C to 245°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.5143
Menge 100 g
Beilstein 1907717
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99%