Learn More
Valerylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valeriansäurechlorid ist ein Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Agrochemikalien, Tenside, Duftstoffe, Elektronikchemikalien.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser. Löslich in Äther, Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen und Alkoholen fernhalten.
Valeriansäurechlorid ist ein Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Agrochemikalien, Tenside, Duftstoffe, Elektronikchemikalien.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser. Löslich in Äther, Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen und Alkoholen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Valeryl chloride |
Schmelzpunkt | -110°C |
Siedepunkt | 125°C to 127°C |
Flammpunkt | 32°C (89°F) |
Geruch | Acrid |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2502 |
Beilstein | 506293 |
Formelmasse | 120.58 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.