Learn More
Vanadium-ArC-Guss-Pellet, 15.9 mm (0.63 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanadium arc-cast pellet |
Namenshinweis | 15.9mm (0.63 in.) dia. |
CAS | 7440-62-2 |
Summenformel | V |
MDL-Nummer | MFCD00011453 |
Menge | 1 Pc. |
Synonym | dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde |
InChI-Schlüssel | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [V] |
IUPAC-Name | Vanadium |