Learn More
Vancomycin-Hydrochlorid, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vancomycin-Hydrochlorid |
Typ | Vancomycin-Hydrochlorid |
CAS | 123409-00-7 |
Menge | 250 mg |
Summenformel | C66H257Cl2N9O24 |
InChI-Schlüssel | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
IUPAC-Name | azane;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamid;Ameisensäure;Methan;Pentadecahydrat;Dihydrochlorid |
Molekulargewicht (g/mol) | 1632.721 |
PubChem CID | 44134997 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Vancomycin Hydrochloride
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: vancomycin hydrochloride