Learn More
Sartorius™ Vivacon™ Zentrifugeneinheit aus Polycarbonat/Polypropylen
148.92 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | PCR |
---|---|
Material | Polycarbonat, Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch |
Gehäusematerial | Polycarbonat, Polypropylen |
Menge | 25/Packung |
Beschreibung
Die Vivacon 500 PCR Grade Einheiten werden in einem zweifachen Zyklus mit Ethylenoxid (ETO) begast, um Sterilität mit einem Sicherheitslevel von 106 herzustellen. Sie sind frei von nachweisbarer menschlicher genomischer DNA. Tests wurden in einem qPCR Assay über 55 Zyklen mit einer gesicherten Nachweisgrenze von 2 pg durchgeführt.Vivacon 500 sind Zentrifugaleinheiten für DNA Konzentrierung und Pufferaustausch von Proben bis zu 500μl. Darüber hinaus eignen sie sich auch optimal für Proteinfraktionierung in diesem Volumenmassstab. Um bei stark verdünnten Proben, z.B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 500 mit der patentierten Hydrosart™ regenerierten Cellulose Membran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Wiederfindung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Skalierung jeder einzelnen Einheit und aufgedruckten MWCO. Vivacon 500 besitzt eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA Fraktionierungs-Applikationen (Primer Entfernung) als auch für Protein Fraktionierungs-Applikationen (Peptid Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
Steril und DNA frei
Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
Geringbindendes Material
Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
MWCO aufgedruckt
Vollständige und hoch reproduzierbare Wiedergewinnung des Konzentrats
qPCR Assay über 55 Zyklen mit einer gesicherten Nachweisgrenze von <2 pg
MWCO: 100 kDa
Spezifikation
PCR | |
Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch | |
25/Packung | |
Vivacon 500 Zentrifugaleinheit |
Polycarbonat, Polypropylen | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
DNA | |
0,1 bis 0,5 ml |