Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit Zertifikat
Marke: Poulten Graf™ R263/WAC/D/2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
± 0,5 ml | |
Borosilikatglas | |
Einzelzertifikat | |
0.5 mL | |
± 0.5 ml |
To Contain | |
Rund | |
A | |
Graduated Cylinder | |
25 mL | |
Skala in weißer Keramikglasur | |
Autoklavierbar |