missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC

Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen

Marke:  Cytiva 6714-3601

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11314690

  • N.V. / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Beschreibung

Beschreibung

  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)

Anwendungen:

Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PolyCap TC 36 Kapselfilter, 0.2/0.1 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stk.)
0,2/0,1 μm
440 cm2
Polypropylen (PP)
SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
PES
Steril
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Filter Capsule Only
4,1 bar (60 psi)
Filterkapsel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt