Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappe mit Gummi-Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
Anzahl pro Karton:
1000 Kartons
200 Kartons
200/Karton
500/Karton
Beschreibung
- Autoklavierbar zur einfachen Sterilisation
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 200/Karton |
Halsausführung | 38-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Verschlussauskleidung | 14B-Gummi |