Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappe mit Gummi-Dichtungseinlage
Catalog No. 12453911 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
Anzahl pro Karton:
1000 Kartons
200 Kartons
200/Karton
500/Karton
Beschichtung aus ungiftigem weißem Styrol-Butadiengummi
  • Autoklavierbar zur einfachen Sterilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 200/Karton
Halsausführung 38-415
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussauskleidung 14B-Gummi