Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Catalog No. 11774189 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
38 bis 400 mm
38-400 mm, Stücke
45 bis 400 mm
45-400 mm, Stücke
53 bis 400 mm
53-400 mm, Stücke
Menge:
12/Karton
180/Karton
216/Karton
24/Karton
36/Karton
432/Karton
60/Karton
84/Karton
Braunglas zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage sind in verschiedenen Größen lieferbar.
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver.Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyleinlage sind mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich.
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,73 in.
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Schraubkappe