Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear-Seal Verbindungsadapter
Ermöglicht die Verbindung von Standard-Semi-Mikroglasartikeln und Mikrosystemen
Marke: DWK Life Sciences 139479
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verfügt über einen Clear-Seal™ Innenschliff an einem Ende und ein Schraubgewinde für WHEATON Connection™ Anschluss am anderen Ende
- Die Gewindegröße 13-425 wird mit einem Schraubverschluss und einem O-Ring zum Abdichten von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw. geliefert
- Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
Schraubverschluss, O-Ring | |
Verbindungsadapter | |
13-425 |
Mikrosysteme | |
Borosilikatglas | |
19/22 |