Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Kulturfläschchen aus Glas
Kulturfläschchen verfügen über Schraubverschlüsse mit tiefem Rand für eine sicherere und zuverlässigeren Handhabung bei der Arbeit mit infektiösen Materialien
147.00 € - 210.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Gummi 14B |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10215392
|
DWK Life Sciences
225145 |
12 ml | 3,2 dr. |
210.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10241613
|
DWK Life Sciences
225144 |
8 ml | 2,2 dr. | N/A | N/A | N/A | |||
11794259
|
DWK Life Sciences
225142 |
4 ml | 1,08 dr. |
147.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Schwarzer Phenol-Schraubverschluss mit langem Rand und 14B-Gummieinlage
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gummi 14B | |
Borosilikatglas | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss |
Durchsichtig | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |