Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With PTFE-Faced Foamed PE Liner
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Beschreibung
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 85 mm |
Produkttyp | Vorratsflasche |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,3 Zoll |