Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,4 Zoll |
Material | HDPE |
Halsausführung | 24-410 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Höhe (metrisch) | 129 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 5,07 Zoll |