Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Description
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Specifications
Specifications
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,58 Zoll |
Material | HDPE |
Halsausführung | 38-430 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Höhe (metrisch) | 210 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 8,2 in. |
Show More |