Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Beschreibung
ulliDie verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen/lili Die durchschnittliche Tropfengröße ist 44 mu;l plusmn;6 mu;l/lili 100er-Karton/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Violett |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Drop Size | 41 μl |
Produkttyp | Tropferspitzen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche aus Kunststoff |