Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteten Einlagen aus geschäumtem Polyethylen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylen
Polyethylenschaum
Material:
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Beschreibung
Hervorragend geeignet für Umweltproben, Pharmazeutika und diagnostische Reagenzien
- Mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen für chemische Beständigkeit
- Polyethylenschaum sorgt für Kompressibilität und Dichtigkeit
- Gut geeignet für hochreine Chemikalien, starke Säuren und Lösungsmittel
- Zur Verwendung mit Flaschen oder Fläschchen aus Glas
- Polypropylen
- Schraubverschluss
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 48 Kartons |
Halsausführung | 63-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |