Learn More
DWK Life Sciences Weiße Polypropylen-Schraubkappen mit ummantelter PTFE-beschichteter Silikoneinlage für E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
250/Karton
500 Kartons
Anzahl pro Packung:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Beschreibung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
Anzahl pro Packung | 100/Karton |
Halsausführung | 22-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5 ml-Durchstechflasche |
Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |