Learn More
Fisherbrand™ Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
Catalog No. 11548192 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
100/Pk.
144EA/Cs.
288/PK.
500EA/Cs.
Wirtschaftliche Alternative zu Thermoset- und Phenolharz-PTFE-Dichtungseinlagen. Fisherbrand™ weiße PE-Schaumstoffkappe aus Polypropylen/PTFE mit PTFE-Oberfläche, Rückseite mit F217-Einlagen.
Verschlusskappen aus Polypropylen (PP) mit F217- und PTFE-Einlagen sind eine wirtschaftliche Alternative zu Kappen aus mit Phenol-PTFE ausgekleideten Thermoset-Verschlusskappen. Sie haben eine PTFE-Oberfläche, die von F217-Linern gestützt wird. Die F217-Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Spezifikation
Farbe White
Beschreibung Screw cap
Material Polypropylene
Anzahl pro Karton 500/Cs.
Verpackung Packed in 5 bags of 100
Menge 500EA/Cs.
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 45-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Closure Included Yes
Form Rund
Produkttyp PE Foam/PTFE Lined Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe