Learn More
Fisherbrand™ Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
Catalog No. 15523271 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
100/Pk.
144EA/Cs.
288/PK.
500EA/Cs.
Wirtschaftliche Alternative zu Thermoset- und Phenolharz-PTFE-Dichtungseinlagen. Fisherbrand™ weiße PE-Schaumstoffkappe aus Polypropylen/PTFE mit PTFE-Oberfläche, Rückseite mit F217-Einlagen.
Verschlusskappen aus Polypropylen (PP) mit F217- und PTFE-Einlagen sind eine wirtschaftliche Alternative zu Kappen aus mit Phenol-PTFE ausgekleideten Thermoset-Verschlusskappen. Sie haben eine PTFE-Oberfläche, die von F217-Linern gestützt wird. Die F217-Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
  • Mit F217-Einlagen, die aus 3 Schichten bestehen: ein Schaumkern niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
  • Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Schraubverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 100/Pckg.
Verpackung In 5 Beuteln zu je 100 verpackt
Menge 100/Pckg.
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 33-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Closure Included Yes
Form Rund
Produkttyp Verschlusskappen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe