Learn More
Fisherbrand™ Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteDescription
Verschlusskappen aus Polypropylen (PP) mit F217- und PTFE-Einlagen sind eine wirtschaftliche Alternative zu Kappen aus mit Phenol-PTFE ausgekleideten Thermoset-Verschlusskappen. Sie haben eine PTFE-Oberfläche, die von F217-Linern gestützt wird. Die F217-Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
- Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
- PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Specifications
Specifications
Farbe | White |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Polypropylene |
Anzahl pro Karton | 144/Cs. |
Verpackung | Packed in 12 bags of 12 |
Menge | 144EA/Cs. |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PE Foam/PTFE |
Halsausführung | 83-400 |
Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.