Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 12mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
144.00 € - 271.32 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12,065 ± 0,008 mm
Innendurchmesser (metrisch) 11,050 ± 0,013 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben)
Wandstärke (metrisch) 0.51 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Produkte 12
Produktcode Marke Länge (metrisch) Modell Feldstärke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Modell Feldstärke Preis Menge & Verfügbarkeit  
15358748
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66060-1275
178 mm 514A-1PP-7-5 60 MHz N/A N/A N/A
15368748
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66060-1285
203.2 mm 514A-1PP-8-5 60 MHz N/A N/A N/A
15378748
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66060-1295
228.6 mm 514A-1PP-9-5 60 MHz N/A N/A N/A
15308828
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66300-1275
178 mm 514A-3PP-7-5 300 MHz N/A N/A N/A
15318828
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66300-1285
203.2 mm 514A-3PP-8-5 300 MHz N/A N/A N/A
15328828
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66300-1295
228.6 mm 514A-3PP-9-5 300 MHz N/A N/A N/A
15378878
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66350-1275
178 mm 514A-5PP-7-5 350 MHz N/A N/A N/A
15398878
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66350-1295
228.6 mm 514A-5PP-9-5 350 MHz N/A N/A N/A
15388878
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66350-1285
203.2 mm 514A-5PP-8-5 350 MHz N/A N/A N/A
15338928
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66400-1275
178 mm 514A-7PP-7-5 400 MHz N/A N/A N/A
15348928
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66400-1285
203,2 mm 514A-7PP-8-5 400 MHz N/A N/A N/A
15358928
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66400-1295
228,6 mm 514A-7PP-9-5 400 MHz N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
12,065 ± 0,008 mm
11,050 ± 0,013 mm
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben)
0.51 mm