Learn More
Ytterbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11376898
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Ytterbium(III) fluoride is used in making laser crystal. It is used in ceramics, glass, phosphors. It is also used in used in the preparation and study of fluorinated glasses. It is used as catalysts in alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-80-0
Summenformel F3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 230.04
MDL-Nummer MFCD00049615
InChI-Schlüssel XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
IUPAC-Name Ytterbium(3+); Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1157°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 230.04
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 8.2g/mL