Learn More
Yttrium(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
144.72 € - 488.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13469-98-2
MDL-Nummer MFCD00049710
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035746.04
2 g
144.72 €
2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11348627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035746.09
10 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Yttrium(III) bromide is used in electroplating, as catalyst, material enhancing & medical treatments in curing colds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13469-98-2
MFCD00049710
Spezifikation
Yttrium(III) bromide
Ultra dry
Pulver
MFCD00049710
328.63
Ampulle
904°C
13469-98-2
(REO)
It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
99.9%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-728-2
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen