Learn More
Yttrium(III)-hexafluoro-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11357028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18911-76-7
Summenformel C15H3F18O6Y
Molekulargewicht (g/mol) 710.06
MDL-Nummer MFCD00064764
InChI-Schlüssel AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
SMILES [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
IUPAC-Name (Z)-1,1,1,5,5,5-Hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on; Yttrium
Formelmasse 710.1